2,4,6-Tris(pentafluorethyl)-1,3,5-triazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,6-Tris(perfluoroethyl)-1,3,5-triazine
PC7900-1G PC7900-250MG PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA 155 CHF
APOSPC7900-1G APOSPC7900-250MG APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluorethyl)-1,3,5-triazin
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formel: C₉F₁₅N₃
Siedepunkt: 121…122 °C
Dichte: 1.6506 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042437
CAS-Nummer: 858-46-8
EINECS: 212-724-6