2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 27.9 CHF
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorcyclopropancarbonsäure 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₄F₂O₂
Siedepunkt: 70…71 °C/7mmHg
Melting Pt: 55…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115828
CAS-Nummer: 107873-03-0
UN: 3261
ADR: 8,III