4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 87 CHF
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Melting Pt: 117…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062377
CAS-Nummer: 183237-86-7