2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 188 CHF
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzoesäure 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Melting Pt: 222…224 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428569
CAS-Nummer: 329014-60-0