2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 191 CHF
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesäure 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,16 g/mol
Melting Pt: 201…203 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258849
CAS-Nummer: 124728-45-6