Trimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 52.2 CHF
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 37…40 °C/12mmHg
Dichte: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III