5'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 284 CHF
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
5'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236274
CAS-Nummer: 243863-39-0