2-Amino-3,6-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7862-1G
PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA
419
CHF
APOSPC7862-1G
APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluor-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃F₅N₂ Melting Pt: 66…68 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840200 CAS-Nummer: 675602-89-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |