3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 156 CHF
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Melting Pt: 53…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08282773
CAS-Nummer: 398456-82-1