3,6-Difluorphthalsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 117 CHF
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorphthalsäure 99%
3,6-Difluorphthalsäure
Formel: C₈H₄F₂O₄
Melting Pt: 184 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840499
CAS-Nummer: 651-97-8