2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7827-10G
PC7827-1G
PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA
499
CHF
APOSPC7827-10G
APOSPC7827-1G
APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663712 CAS-Nummer: 1736-87-4 |