1,1,1-Trifluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7819M-25G PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA 756 CHF
APOSPC7819M-25G APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluorpropan 97%
1,1,1-Trifluoropropane
Formel: C₃H₅F₃
Siedepunkt: –12 °C
Melting Pt: –148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 421-07-8
UN: 3161
ADR: 2.1,