(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile, 3,4,5-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Melting Pt: 28…34 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083531
CAS-Nummer: 220228-03-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III