(2,3,6-Trifluorphenyl)acetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818L-1G PC7818L-5G PC7818L-25G
APOSPC7818L-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7818L-1G APOSPC7818L-5G APOSPC7818L-25G
(2,3,6-Trifluorphenyl)acetonitril 98%
(2,3,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061219
CAS-Nummer: 114152-21-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III