(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3,5-Trifluorobenzyl cyanide, 2,3,5-Trifluorophenylacetonitrile
PC7818K-1G PC7818K-250MG
APOSPC7818K-1GEA 78.4 CHF
APOSPC7818K-1G APOSPC7818K-250MG
(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083546
CAS-Nummer: 243666-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III