(2,4,6-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7818G-1G
PC7818G-25G
PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA
33.2
CHF
APOSPC7818G-1G
APOSPC7818G-25G
APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorphenyl)essigsäure 97%
(2,4,6-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₂F₃)CH₂COOH Melting Pt: 110…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061218 CAS-Nummer: 209991-63-9 |