(2,3,5-Trifluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 142 CHF
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorphenyl)essigsäure 98%
(2,3,5-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Melting Pt: 106…108 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083547
CAS-Nummer: 132992-28-0