1-(2,5-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7815-25G PC7815-5G
APOSPC7815-25GEA 464 CHF
APOSPC7815-25G APOSPC7815-5G
1-(2,5-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
1-(2,5-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClF₂N₅
Melting Pt: 225…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094448
CAS-Nummer: 66088-53-7