4,6-Difluorindol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 107 CHF
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluorindol 96%
4,6-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075213
CAS-Nummer: 199526-97-1