5,6-Difluorindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7808-1G
PC7808-5G
APOSPC7808-1GEA
41.8
CHF
APOSPC7808-1G
APOSPC7808-5G
5,6-Difluorindol
5,6-Difluorindol
Formel:
C₈H₅F₂N MW: 153,13 g/mol Melting Pt: 99 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01075212 CAS-Nummer: 169674-01-5 |