2,6-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 141 CHF
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorbenzolsulfonamid
2,6-Difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00729101
CAS-Nummer: 60230-37-7