3,6-Difluorphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7799-250MG PC7799-1G
APOSPC7799-250MGEA 0 CHF
APOSPC7799-250MG APOSPC7799-1G
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid 97%
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂F₂O₃
Melting Pt: 218…221 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134537
CAS-Nummer: 652-40-4