4-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 269 CHF
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
4-Chlor-2-fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Siedepunkt: 105…106 °C/14mmHg
Flash-Pt: 78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8,III