3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 36.7 CHF
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzoylchlorid
3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.56 g/mol
Siedepunkt: 108…112 °C/20mmHg
Dichte: 1.472 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682012
CAS-Nummer: 112811-66-2
UN: 3265
ADR: 8 II