α,α,α,2,4-Pentafluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Difluorobenzotrifluoride
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α,α,α,2,4-Pentafluortoluol
α,α,α,2,4-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972808
CAS-Nummer: 64248-61-9