2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 29.7 CHF
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00236724
CAS-Nummer: 89570-85-4