3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC7766B-100G
PC7766B-25G
PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA
257
CHF
APOSPC7766B-100G
APOSPC7766B-25G
APOSPC7766B-5G
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₃F₃N₂ MW: 136.08 g/mol Siedepunkt: 70 °C/2mmHg Melting Pt: 45…47 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00115018 CAS-Nummer: 20154-03-4 |