4'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 439 CHF
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
4'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Siedepunkt: 216 °C
Melting Pt: 36…39 °C
Dichte: 1.973 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039231
CAS-Nummer: 711-33-1