1-Brom-2-chlor-5-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 83.6 CHF
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Brom-2-chlor-5-fluorbenzol 98%
1-Brom-2-chlor-5-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Dichte: 1.75 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061120
CAS-Nummer: 201849-15-2