2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 168 CHF
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Siedepunkt: 95…96 °C/10mmHg
Dichte: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039644
CAS-Nummer: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III