2-Fluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7734-100G PC7734-25G PC7734-500G
APOSPC7734-100GEA 241 CHF
APOSPC7734-100G APOSPC7734-25G APOSPC7734-500G
2-Fluorbenzylamin 95%
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C/13mmHg
Dichte: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008107
CAS-Nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III