7-Fluor-4(3H)-chinazolinon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
PC7721-1G
PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA
34.8
CHF
APOSPC7721-1G
APOSPC7721-250MG
7-Fluor-4(3H)-chinazolinon
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅FN₂O MW: 164,1400 g/mol Melting Pt: 240…242 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664874 CAS-Nummer: 16499-57-3 |