4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 66.2 CHF
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 118…122 °C/17mmHg
Melting Pt: 59…66 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042508
CAS-Nummer: 368-90-1