3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 653 CHF
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 97%
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 140 °C/30mmHg
Dichte: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00025093
CAS-Nummer: 368-78-5
EINECS: 206-713-5