2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 36.7 CHF
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 98%
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
Melting Pt: 56…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052687
CAS-Nummer: 365-34-4