3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 786 CHF
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 142…144 °C
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368053
CAS-Nummer: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III