8-Fluor-2-methylchinolin-7-boronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 925 CHF
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluor-2-methylchinolin-7-boronsäure 95%
8-Fluor-2-methylchinolin-7-boronsäure
Formel: C₁₀H₉BFNO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09475865
CAS-Nummer: 957035-06-2