4-Fluor-3-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7701-25G
APOSPC7701-25GEA
149
CHF
APOSPC7701-25G
4-Fluor-3-hydroxybenzoesäure 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ MW: 156,11 g/mol Melting Pt: 214…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00269641 CAS-Nummer: 51446-31-2 |