(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 193 CHF
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure 98%
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Melting Pt: 79…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004352
CAS-Nummer: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5