(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 26.2 CHF
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure 98%
(α,α,α-Trifluor-2-tolyl)essigsäure
Formel: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Melting Pt: 99…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004327
CAS-Nummer: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4