2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7692T-25G PC7692T-5G PC7692T-100G
APOSPC7692T-25GEA 74.9 CHF
APOSPC7692T-25G APOSPC7692T-5G APOSPC7692T-100G
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.0400 g/mol
Melting Pt: 46…56 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00126489
CAS-Nummer: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8 III