4-(Trifluormethyl)nicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7692-5G
PC7692-1G
PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA
29.7
CHF
APOSPC7692-5G
APOSPC7692-1G
APOSPC7692-25G
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure 97%
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Melting Pt: 146…149 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082626 CAS-Nummer: 158063-66-2 |