(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)furan-2,5-dione
PC7686-25G PC7686-50G PC7686-5G PC7686-1G
APOSPC7686-25GEA 453 CHF
APOSPC7686-25G APOSPC7686-50G APOSPC7686-5G APOSPC7686-1G
(Trifluoromethyl)maleic anhydride 97%
(Trifluoromethyl)maleic anhydride
Formel: C₅HF₃O₃
MW: 166,06 g/mol
Siedepunkt: 93 °C/65mmHg
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153287
CAS-Nummer: 700-27-6
UN: 3265
ADR: 8,III