5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide oxime
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 262 CHF
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Formel: C₇H₆F₃N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00205809
CAS-Nummer: 175277-44-8