3,3,3-Trifluor-2-hydroxy-2-methylpropansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 436 CHF
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluor-2-hydroxy-2-methylpropansäure 97%
3,3,3-Trifluor-2-hydroxy-2-methylpropansäure
Formel: C₄H₅F₃O₃
Siedepunkt: 189 °C
Melting Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190646
CAS-Nummer: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8,III