3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, cis/trans
PC7668G-1G
PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA
87
CHF
APOSPC7668G-1G
APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formel:
C₇H₁₁F₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00102143 CAS-Nummer: 454-63-7 |