6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 83.6 CHF
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₃BrClF₂N
MW: 242.46 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143495
CAS-Nummer: 201849-12-9