N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 149 CHF
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689795
CAS-Nummer: 116332-61-7