3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 193 CHF
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Siedepunkt: 93…97 °C/28mmHg
Dichte: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008117
CAS-Nummer: 2740-83-2
UN: 2735
ADR: 8,III