2-(Trifluormethyl)benzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 311 CHF
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluormethyl)benzylamin
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/64mmHg
Dichte: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010297
CAS-Nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III